Tetrahydroxydiborane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60243-25G OR60243-5G OR60243-100G
APOSOR60243-25GEA 81.8 EUR
APOSOR60243-25G APOSOR60243-5G APOSOR60243-100G
Tetrahydroxydiborane 97%
Tetrahydroxydiborane
Formule: H₄B₂O₄
Smeltpunt: 143…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663888
CAS nummer: 13675-18-8