2-Amino-1,3-propanediol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Serinol, 2-Amino-1,3-dihydroxy propane, 2-Aminopropane-1,3-diol
OR60269-100G OR60269-500G OR60269-1KG
APOSOR60269-100GEA 26.3 EUR
APOSOR60269-100G APOSOR60269-500G APOSOR60269-1KG
2-Amino-1,3-propanediol 96%
2-Amino-1,3-propanediol
Formule: C₃H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051487
CAS nummer: 534-03-2
UN: 3259
ADR: 8,III