(4-Chlorophenoxy)acetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6030-100G OR6030-25G
APOSOR6030-100GEA 93.5 EUR
APOSOR6030-100G APOSOR6030-25G
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile 97%
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
Formule: C₈H₆ClNO
Kookpunt: 149…150 °C/15mmHg
Smeltpunt: 45…49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00031535
CAS nummer: 3598-13-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III