Farnesol (mixture of isomers) 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6039-25G OR6039-100G
APOSOR6039-25GEA 0 EUR
APOSOR6039-25G APOSOR6039-100G
Farnesol (mixture of isomers) 95%
Farnesol (mixture of isomers)
Formule: C₁₅H₂₆O
Kookpunt: 149 °C/4mmHg
Dichtheid: 0,886 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002918
CAS nummer: 4602-84-0
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III