Geranyl acetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6044-25G OR6044-100G
APOSOR6044-25GEA 73 EUR
APOSOR6044-25G APOSOR6044-100G
Geranyl acetate 98%
Geranyl acetate
Formule: C₁₂H₂₀O₂
Kookpunt: 138 °C/25mmHg
Dichtheid: 0,916 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015037
CAS nummer: 105-87-3