2-Amino-N-hydroxy-2-phenylacetamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6054-1G OR6054-500MG
APOSOR6054-1GEA 498 EUR
APOSOR6054-1G APOSOR6054-500MG
2-Amino-N-hydroxy-2-phenylacetamide 95%
2-Amino-N-hydroxy-2-phenylacetamide
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Smeltpunt: 170…172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00243468
CAS nummer: 105985-16-8