2-Amino-4-methoxynicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6055-1G OR6055-5G
APOSOR6055-1GEA 120 EUR
APOSOR6055-1G APOSOR6055-5G
2-Amino-4-methoxynicotinonitrile
2-Amino-4-methoxynicotinonitrile
Formule: C₇H₇N₃O
Smeltpunt: 211 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00975441
CAS nummer: 98651-70-8