1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-bromobenzene chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6058-1G OR6058-500MG OR6058-5G
APOSOR6058-1GEA 513 EUR
APOSOR6058-1G APOSOR6058-500MG APOSOR6058-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-bromobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-bromobenzene chloride
Formule: C₇H₉BrClNO
Smeltpunt: 144…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01114573
CAS nummer: 51572-91-9