1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorobenzene chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6059-1G OR6059-250MG
APOSOR6059-1GEA 24.9 EUR
APOSOR6059-1G APOSOR6059-250MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorobenzene chloride
Formule: C₇H₉Cl₂NO
Smeltpunt: 145…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01114592
CAS nummer: 5555-48-6