3-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(2-Bromoethoxy)benzenecarboxaldehyde
OR6065-10G OR6065-1G OR6065-5G
APOSOR6065-10GEA 805 EUR
APOSOR6065-10G APOSOR6065-1G APOSOR6065-5G
3-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
3-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Formule: C₉H₉BrO₂
Kookpunt: 126…130 °C/0,2mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 186191-19-5