1-(2-Bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: beta-Bromo-2,4-dichlorophenetole
OR6066-10G OR6066-1G OR6066-5G
APOSOR6066-10GEA 290 EUR
APOSOR6066-10G APOSOR6066-1G APOSOR6066-5G
1-(2-Bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene
1-(2-Bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene
Formule: C₈H₇BrCl₂O
Kookpunt: 120…130 °C/0,4mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043464
CAS nummer: 6954-77-4