5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6068-1G OR6068-250MG
APOSOR6068-1GEA 399 EUR
APOSOR6068-1G APOSOR6068-250MG
5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₁₀H₉BrN₂O
Smeltpunt: 64…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09064955
CAS nummer: 892501-91-6
UN: 3261
ADR: 8,III