(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6075-1G OR6075-500MG OR6075-5G
APOSOR6075-1GEA 52.6 EUR
APOSOR6075-1G APOSOR6075-500MG APOSOR6075-5G
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆BrClO₂S
Smeltpunt: 117…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973454
CAS nummer: 53531-69-4
UN: 3261
ADR: 8,II