3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6084-1G OR6084-5G
APOSOR6084-1GEA 103 EUR
APOSOR6084-1G APOSOR6084-5G
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
Formule: C₁₁H₉N₃
Smeltpunt: 94…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09065009
CAS nummer: 207909-05-5