Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6086-1G OR6086-5G
APOSOR6086-1GEA 70.1 EUR
APOSOR6086-1G APOSOR6086-5G
Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile 97%
Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile
Formule: C₆H₉NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025909
CAS nummer: 195503-40-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III