3-Chloroisoquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6098-1G OR6098-5G
APOSOR6098-1GEA 57 EUR
APOSOR6098-1G APOSOR6098-5G
3-Chloroisoquinoline 98%
3-Chloroisoquinoline
Formule: C₉H₆ClN
Smeltpunt: 42…45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05982009
CAS nummer: 19493-45-9