Trimethyl orthobutyrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61007-5ML OR61007-25ML
APOSOR61007-5MLEA 83.4 EUR
APOSOR61007-5ML APOSOR61007-25ML
Trimethyl orthobutyrate
Trimethyl orthobutyrate
Formule: C₇H₁₆O₃
Kookpunt: 146 °C
Dichtheid: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008480
CAS nummer: 43083-12-1
UN: 3272
ADR: 3,III