3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61012-1G OR61012-5G OR61012-10G
APOSOR61012-1GEA 71.8 EUR
APOSOR61012-1G APOSOR61012-5G APOSOR61012-10G
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Formule: C₁₃H₁₆ClNOS
Smeltpunt: 142…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011959
CAS nummer: 4568-71-2