Diethoxy(dimethyl)silane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR61048-100G OR61048-2.5KG OR61048-500G
APOSOR61048-100GEA 22 EUR
APOSOR61048-100G APOSOR61048-2.5KG APOSOR61048-500G
Diethoxy(dimethyl)silane
Diethoxy(dimethyl)silane
Formule: C₆H₁₆O₂Si
Kookpunt: 111…113 °C
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 0,865 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 11 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009068
CAS nummer: 78-62-6
EINECS: 201-127-6
UN: 2380
ADR: 3,II