2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR61061-10G OR61061-1G OR61061-5G
APOSOR61061-10GEA 681 EUR
APOSOR61061-10G APOSOR61061-1G APOSOR61061-5G
2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
Formule: C₆H₅BrINO
Smeltpunt: 99…100 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09909341
CAS nummer: 321535-37-9