5-Bromo-1-isoindolinone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one, 5-Bromoisoindolin-1-one
OR61062-5G OR61062-100G OR61062-25G
APOSOR61062-5GEA 36.6 EUR
APOSOR61062-5G APOSOR61062-100G APOSOR61062-25G
5-Bromo-1-isoindolinone 98%
5-Bromo-1-isoindolinone
Formule: C₈H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09701292
CAS nummer: 552330-86-6