L-Propargylglycine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61064-5G OR61064-25G
APOSOR61064-5GEA 156 EUR
APOSOR61064-5G APOSOR61064-25G
L-Propargylglycine
L-Propargylglycine
Formule: C₅H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00077855
CAS nummer: 23235-01-0