Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61067-1G OR61067-5G
APOSOR61067-1GEA 22 EUR
APOSOR61067-1G APOSOR61067-5G
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Formule: C₈H₁₅NO₂
Smeltpunt: 138…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08274538
CAS nummer: 61367-07-5