3-Bromo-5-nitroanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61069-25G OR61069-5G
APOSOR61069-25GEA 103 EUR
APOSOR61069-25G APOSOR61069-5G
3-Bromo-5-nitroanisole 98%
3-Bromo-5-nitroanisole
Formule: C₇H₆BrNO₃
Smeltpunt: 85…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112752
CAS nummer: 16618-67-0