3-Chloro-2-hydrazinopyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6108-100G OR6108-25G OR6108-5G
APOSOR6108-100GEA 242 EUR
APOSOR6108-100G APOSOR6108-25G APOSOR6108-5G
3-Chloro-2-hydrazinopyridine 98%
3-Chloro-2-hydrazinopyridine
Formule: C₅H₆ClN₃
Smeltpunt: 165…167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01936479
CAS nummer: 22841-92-5