2-Bromo-6-iodotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3-iodo-2-methylbenzene
OR61090-10G OR61090-1G OR61090-5G
APOSOR61090-10GEA 164 EUR
APOSOR61090-10G APOSOR61090-1G APOSOR61090-5G
2-Bromo-6-iodotoluene 98%
2-Bromo-6-iodotoluene
Formule: C₇H₆BrI
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07780672
CAS nummer: 97456-81-0