Methyl-6-amino-5-bromopicolinate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61091-1G OR61091-250MG OR61091-5G
APOSOR61091-1GEA 114 EUR
APOSOR61091-1G APOSOR61091-250MG APOSOR61091-5G
Methyl-6-amino-5-bromopicolinate 97%
Methyl-6-amino-5-bromopicolinate
Formule: C₇H₇BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08062950
CAS nummer: 178876-82-9