2-Chloro-3-methoxypyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61101-1G OR61101-250MG
APOSOR61101-1GEA 24.9 EUR
APOSOR61101-1G APOSOR61101-250MG
2-Chloro-3-methoxypyrazine
2-Chloro-3-methoxypyrazine
Formule: C₅H₅ClN₂O
Smeltpunt: 31…32 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02684324
CAS nummer: 40155-28-0