2-Amino-5-chloropyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61102-1G OR61102-5G
APOSOR61102-1GEA 43.8 EUR
APOSOR61102-1G APOSOR61102-5G
2-Amino-5-chloropyrazine
2-Amino-5-chloropyrazine
Formule: C₄H₄ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03423596
CAS nummer: 33332-29-5