(3-Chloropyrazin-2-yl)methylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR61103-1G OR61103-250MG OR61103-5G
APOSOR61103-1GEA 380 EUR
APOSOR61103-1G APOSOR61103-250MG APOSOR61103-5G
(3-Chloropyrazin-2-yl)methylamine 95%
(3-Chloropyrazin-2-yl)methylamine
Formule: C₅H₆ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038434
CAS nummer: 771581-15-8