2-Bromo-5-methoxypyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61105-1G OR61105-250MG
APOSOR61105-1GEA 71.6 EUR
APOSOR61105-1G APOSOR61105-250MG
2-Bromo-5-methoxypyrazine
2-Bromo-5-methoxypyrazine
Formule: C₅H₅BrN₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08235189
CAS nummer: 143250-10-6