3-Chloro-5-nitrobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6111-1G OR6111-5G
APOSOR6111-1GEA 159 EUR
APOSOR6111-1G APOSOR6111-5G
3-Chloro-5-nitrobenzonitrile 98%
3-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClN₂O₂
Smeltpunt: 84…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00463805
CAS nummer: 34662-30-1