5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61110-25G OR61110-5G
APOSOR61110-25GEA 408 EUR
APOSOR61110-25G APOSOR61110-5G
5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formule: C7H6ClNO2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07375127
CAS nummer: 886365-46-4