4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61112-10G OR61112-1G OR61112-5G
APOSOR61112-10GEA 374 EUR
APOSOR61112-10G APOSOR61112-1G APOSOR61112-5G
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09909611
CAS nummer: 87600-98-4