3,5-Dimethylbenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR61128-100G OR61128-25G
APOSOR61128-100GEA 215 EUR
APOSOR61128-100G APOSOR61128-25G
3,5-Dimethylbenzyl bromide 97%
3,5-Dimethylbenzyl bromide
Formule: C₉H₁₁Br
Kookpunt: 109…110 °C/14mmHg
Smeltpunt: 36…40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013539
CAS nummer: 27129-86-8
UN: 3261
ADR: 8,II