3,5-Xylidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3,5-Dimethylaniline, 5-Amino-m-xylene
OR61129-100G OR61129-25G OR61129-5G
APOSOR61129-100GEA 71.6 EUR
APOSOR61129-100G APOSOR61129-25G APOSOR61129-5G
3,5-Xylidine 97%
3,5-Xylidine
Formule: C₈H₁₁N
Kookpunt: 221 °C
Smeltpunt: 44446 °C
Dichtheid: 0,972 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007813
CAS nummer: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II