2-[(3-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6113-1G OR6113-5G OR6113-25G
APOSOR6113-1GEA 186 EUR
APOSOR6113-1G APOSOR6113-5G APOSOR6113-25G
2-[(3-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine 95+%
2-[(3-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
Formule: C₁₂H₁₃N₃S
Smeltpunt: 88…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203026
CAS nummer: 387358-42-1