6-Bromosalicylaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Bromo-6-hydroxybenzaldehyde
OR61135-1G OR61135-5G OR61135-500MG OR61135-10G
APOSOR61135-1GEA 22 EUR
APOSOR61135-1G APOSOR61135-5G APOSOR61135-500MG APOSOR61135-10G
6-Bromosalicylaldehyde
6-Bromosalicylaldehyde
Formule: C₇H₅BrO₂
Smeltpunt: 51…52 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08234722
CAS nummer: 22532-61-2