1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR61138-1G OR61138-100MG OR61138-250MG OR61138-5G
APOSOR61138-1GEA 162 EUR
APOSOR61138-1G APOSOR61138-100MG APOSOR61138-250MG APOSOR61138-5G
1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00297151
CAS nummer: 74205-29-1