1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR61139-5G OR61139-1G
APOSOR61139-5GEA 65.8 EUR
APOSOR61139-5G APOSOR61139-1G
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Smeltpunt: 130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019223
CAS nummer: 16728-01-1