3-Amino-3-(3-bromophenyl)oxetane hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61147-1G OR61147-5G
APOSOR61147-1GEA 935 EUR
APOSOR61147-1G APOSOR61147-5G
3-Amino-3-(3-bromophenyl)oxetane hydrochloride 97%
3-Amino-3-(3-bromophenyl)oxetane hydrochloride
Formule: C₉H₁₁BrClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19381731
CAS nummer: 1332920-63-4