6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6116-1G OR6116-5G
APOSOR6116-1GEA 171 EUR
APOSOR6116-1G APOSOR6116-5G
6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
Formule: C₉H₇N₃O₂
Smeltpunt: >270 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00140821
CAS nummer: 216955-75-8