2-Methyl-10H-benzo[b]thieno[2,3-e][1,4]diazepin-4-amine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61175-1G OR61175-5G
APOSOR61175-1GEA 24.6 EUR
APOSOR61175-1G APOSOR61175-5G
2-Methyl-10H-benzo[b]thieno[2,3-e][1,4]diazepin-4-amine hydrochloride
2-Methyl-10H-benzo[b]thieno[2,3-e][1,4]diazepin-4-amine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₂ClN₃S
Smeltpunt: 283…285 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD03411581
CAS nummer: 138564-60-0