EEDQ (ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline)carboxylate) 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, Ethyl 2-ethoxyquinoline-1(2H)-carboxylate
OR61179-100G OR61179-500G OR61179-25G
APOSOR61179-100GEA 45.4 EUR
APOSOR61179-100G APOSOR61179-500G APOSOR61179-25G
EEDQ (ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline)carboxylate) 99%
EEDQ (ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline)carboxylate)
Formule: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247.29 g/mol
Kookpunt: 125…128 °C/0.1mmHg
Smeltpunt: 63…66 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006703
CAS nummer: 16357-59-8