6-Aminonicotinamide 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6120-10G OR6120-25G OR6120-5G
APOSOR6120-10GEA 277 EUR
APOSOR6120-10G APOSOR6120-25G APOSOR6120-5G
6-Aminonicotinamide 95+%
6-Aminonicotinamide
Formule: C₆H₇N₃O
Smeltpunt: 245…248 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006327
CAS nummer: 329-89-5