1H-Pyrazole-4-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61205-100G OR61205-25G OR61205-5G OR61205-10G OR61205-1G
APOSOR61205-100GEA 0 EUR
APOSOR61205-100G APOSOR61205-25G APOSOR61205-5G APOSOR61205-10G APOSOR61205-1G
1H-Pyrazole-4-carbonitrile 98%
1H-Pyrazole-4-carbonitrile
Formule: C₄H₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040250
CAS nummer: 31108-57-3