2-Amino-4,6-dimethylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6121-1G OR6121-25G OR6121-5G
APOSOR6121-1GEA 22 EUR
APOSOR6121-1G APOSOR6121-25G APOSOR6121-5G
2-Amino-4,6-dimethylpyridine 97%
2-Amino-4,6-dimethylpyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122.1700 g/mol
Kookpunt: 235 °C
Smeltpunt: 63…64 °C
Vlampunt: 121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006322
CAS nummer: 5407-87-4
EINECS: 226-470-9