2-Butyl-5-nitrobenzoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR61231-1G OR61231-10G OR61231-5G
APOSOR61231-1GEA 64.3 EUR
APOSOR61231-1G APOSOR61231-10G APOSOR61231-5G
2-Butyl-5-nitrobenzoxazole
2-Butyl-5-nitrobenzoxazole
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663810
CAS nummer: 886360-98-1