2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6124-25G OR6124-5G OR6124-1G
APOSOR6124-25GEA 183 EUR
APOSOR6124-25G APOSOR6124-5G APOSOR6124-1G
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide 97%
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide
Formule: C₃H₃BrN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012712
CAS nummer: 61296-22-8
EINECS: 262-699-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable