4-Tolualdehyde 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: p-Tolualdehyde, p-Tolylaldehyde, p-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyde, 4-Tolylaldehyde
OR61250-100G OR61250-2.5KG OR61250-500G
APOSOR61250-100GEA 22 EUR
APOSOR61250-100G APOSOR61250-2.5KG APOSOR61250-500G
4-Tolualdehyde 96%
4-Tolualdehyde
Formule: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Kookpunt: 204 °C
Smeltpunt: –6 °C
Dichtheid: 1.018 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006954
CAS nummer: 104-87-0
EINECS: 203-246-9